Learn More
Violet de méthyle dans l’acide acétique Solution indicatrice de 99 à 100 % pour l’utilisation en laboratoire et indicateur pour les titrations non aqueuses, Chem Lab Code produit.: 11997433
Violet de méthyle dans l’acide acétique Solution indicatrice de 99 à 100 % pour l’utilisation en laboratoire et indicateur pour les titrations non aqueuses, Chem Lab
Code produit. 11997433
100 ml, 100mL
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11997433
Marque: Chem Lab CL07.1303.0100
Spécification
Couleur Violet
Point d’ébullition 118°C
Point de fusion 17°C
Densité 1.05 g/mL
Conditionnement Flacons en verre
Quantité 100 ml
Point d’éclair 40 °C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl violet in acetic acid 99-100% indicator solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetic acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Violet de méthyle dans l’acide acétique Solution indicatrice de 99 à 100 % pour l’utilisation en laboratoire et indicateur pour les titrations non aqueuses, Chem Lab >