missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MICALL2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MICALL2 |
---|---|
Concentration | 0.4 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842875
|
Proteintech
24408-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16832875
|
Proteintech
24408-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
MILK2 may be a cytoskeletal regulator.Spécification
MICALL2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8IY33 | |
79778 | |
MICALL2 Fusion Protein Ag19931 | |
Primary | |
-20°C | |
MICALL2 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
JRAB, MICAL L2, MICAL like 2, MICAL like protein 2, MICALL2 | |
MICALL2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |