missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMADHC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MMADHC |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842235
|
Proteintech
23191-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16832235
|
Proteintech
23191-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Involved in cobalamin metabolism.Spécification
MMADHC | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q99LS1, Q9H3L0 | |
109129, 27249 | |
MMADHC Fusion Protein Ag19343 | |
Primary | |
-20°C | |
MMADHC |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C2orf25, cblD, CL25022, MMADHC, My011 | |
Mmadhc | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |