Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Protein Enrichment Kit, for click chemistry capture of azide-modified proteins
Description
Kit d’enrichissement de protéines Click-iT pour la capture des protéines d’azide modifié à base de chimie clic sur une résine d’agarose alcyne. Supérieur aux approches d’enrichissement à base de biotine ou de lectine. Idéal pour la protéomique, la découverte de biomarqueurs, l’analyse des modifications post-translationnelles (PTM), etc. La modification de l’azide peut se produire par alimentation métabolique, ajout enzymatique ou modification chimique. Les protéines modifiées Click-Azide ou leurs formes modifiées post-translation, sont enrichies en extraits protéiques complexes sur la résine alcyne-agarose fournie. Après ancrage sur la résine par chimie clic catalysée par le cuivre, un lavage intensif donne une population hautement enrichie de molécules naissantes qui peuvent être caractérisées par spectrométrie de masse. La résine d’alcyne-agarose est environ >8 fois meilleure que les approches à base de biotine existantes, avec un rapport signal / bruit de la biotine = 3, alors que la résine Click-iT = 25. Parfaite technique de préparation d’échantillons à base de MS en amont MS pour examiner les changements d’expression globale des protéines et l’analyse des biomarqueurs.
- Profilage différentiel global de plusieurs sous-classes de protéines modifiées post-translation (PTM) et de protéines nouvellement synthétisées
- Amélioration du rapport signal / bruit en éliminant la liaison non spécifique et en augmentant la sélectivité, améliorant ainsi la détection des protéines peu abondantes
- Accélère l’identification des sites PTM, ce qui permet un lancement plus rapide des études fonctionnelles
- Entièrement compatible avec les techniques MS largement utilisées, notamment ITRAC et ICAT
- Intégration transparente de la biologie cellulaire à la chimie des protéines
- Abordable, simple, aucun équipement spécial requis
- Une réaction, des possibilités sans fin
Analyse cellulaire, chimies clic, chimie de marquage, spectrométrie de masse, marquage métabolique et synthèse des protéines naissantes avec chimie clic, purification des protéines et des peptides, enrichissement des protéines, préparation des échantillons de protéines et purification des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, réactifs de préparation des échantillons de spectrométrie
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Type de produit | Kit d’enrichissement de protéines |
Quantité | 1 kit |
Contenu et stockage | Conservez entre 2°C et 8°C. Dessiccation recommandée. Protéger les matériaux contre l’exposition à long terme à la lumière ; ils peuvent être exposés à la lumière pendant de courtes périodes |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Gamme de produits | Click-iT™ |
Format | Colonne de centrifugation |
Documents
Product Information
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.