Learn More
Invitrogen™ TC-ReAsH™ II In-Cell Tetracysteine Tag Detection Kit (Red Fluorescence), for live-cell imaging Code produit.: 10503913
Invitrogen™ TC-ReAsH™ II In-Cell Tetracysteine Tag Detection Kit (Red Fluorescence), for live-cell imaging
Code produit. 10503913
1 kit, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NA.31
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10503913
Marque: Invitrogen™ T34562
Includes
Le kit contient le réactif de marquage ReAsh-EDT2 et le tampon de lavage BAL.
Contient un réactif de marquage fluorescent basé sur des Marquages d’expression pour le marquage des cellules vivantes
Les lignées de cellules de mammifères exprimant une protéine fusionnée à une étiquette de tétracystéine (CCPGCC) peuvent être marquées avec le réactif rouge fluorescent ReAsH-EDT2 contenu dans le kit. La protéine “tagguée” est fluorescente uniquement lorsque le réactif de marquage est ajouté. Le tampon de lavage BAL remplace le tampon de lavage à base de Disperse Blue 3 et d’EDT précédemment fourni, procurant un réactif olfactivement plus agréable présentant un rapport signal-bruit supérieur.
Analyse cellulaire, dosages de rapporteurs cellulaires, imagerie cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, chimie de marquage, détection Lumio, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs, dosages de tétracystéine (Lumio/FlAsH/ReAsH)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de détection de marquage de tétracystéine
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Couleur Rouge
Marqueur ou colorant ReAsh
Conditions d’expédition Glace
Format Kit
Gamme de produits TC-ReAsH II
Quantité 1 kit
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot2714457 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/09/2024 Code produitT34562
Numéro de lot2626246 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/06/2023 Code produitT34562
Numéro de lot2561631 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/10/2022 Code produitT34562
Numéro de lot2546833 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2022 Code produitT34562
Numéro de lot2515919 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2022 Code produitT34562
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ TC-ReAsH™ II In-Cell Tetracysteine Tag Detection Kit (Red Fluorescence), for live-cell imaging >