missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPS28 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 16378-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16835984

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

MRPS28
Polyclonal
Unconjugated
MRPS28
HSPC007, MRP S28, MRP S35, MRPS28, MRPS35, S28mt, S35mt
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
28957, 66230, 689025
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9CY16, Q9Y2Q9
MRPS28
MRPS28 Fusion Protein Ag9354
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions