Learn More
Thermo Scientific™ Tubes en PVC transparent tressé Nalgene™ 980
Ces tubes en PVC transparent tressé se plient facilement pour une mise en place aisée et permettent une plus étroite compression des raccords à sertir pour un ajustement sûr. Ils sont conçus pour des applications à haute pression.
97.31€ - 329.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure souple tressée |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme aux réglementations de la FDA relatives à l’utilisation de denrées alimentaires. |
Description | tressé |
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | PVC |
Code produit | Marque | Pression maximale | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pression maximale | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13183523
|
Thermo Scientific™
8005-0040 |
276 psig à 73°F (23°C) | 4,763 mm | 9,525 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10556702
|
Thermo Scientific™
8005-0070 |
276 psig à 73°F (23°C), 138 psig à 125°F (52°C) | 6,35 mm | 11,11 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10448612
|
Thermo Scientific™
8005-0100 |
276 psig à 73°F (23°C), 138 psig à 125°F (52°C) | 7,94 mm | 12,7 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10162541
|
Thermo Scientific™
8005-0130 |
250 psig à 73°F (23°C), 125 psig à 125°F (52°C) | 9,525 mm | 14,29 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10172541
|
Thermo Scientific™
8005-0190 |
230 psig à 73°F (23°C) | 19,05 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10458612
|
Thermo Scientific™
8005-0260 |
230 psig à 73°F (23°C), 115 psig à 125°F (52°C) | 15,88 mm | 22,23 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10070691
|
Thermo Scientific™
8005-0310 |
88 psig à 125°F (52°C), 176 psig à 73°F (23°C) | 19,05 mm | 25,4 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10080691
|
Thermo Scientific™
8005-0360 |
140 psig à 73°F (23°C), 70 psig à 125°F (52°C) | 25,4 mm | 46,57 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les tubes en PVC transparent tressé Thermo Scientific™ Nalgene™ 980 se plient facilement pour une mise en place aisée et permettent une plus étroite compression des raccords à sertir pour un ajustement sûr. Conçus pour les applications à haute pression, ces tubes sont plus flexibles que la plupart des tubes en PVC renforcé des concurrents. Fabriqués en matériaux de qualité alimentaire, ces tubes portent un ID et la mention de la pression de fonctionnement pour faciliter l’identification et le renouvellement des commandes.
Caractéristiques :- Ne transmettent pas de goût, ce qui en fait des produits adaptés à un usage alimentaire
- Dureté (Shore A) de 65.
- Plus flexibles que de nombreux tubes renforcés concurrents
- Parfaitement adaptés à une utilisation avec des acides faibles, des bases faibles et solutions salines
- Déconseillés pour les applications sous vide
- Fabriqués avec de strictes tolérances d’ID
Informations de commande :
En paquet de 15,2 m (50 pieds)
Spécification
Tubulure souple tressée | |
tressé | |
PVC | |
15,24 m | |
Transparent | |
Rayon de courbure de 6 x dia. ext. | |
82°C |
Conforme aux réglementations de la FDA relatives à l’utilisation de denrées alimentaires. | |
Non autoclavable | |
50 pi | |
1 article de tubulure de 50 pi de long | |
Duromètre 65(A) | |
180°F |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.