Learn More
Thermo Scientific™ Capsules à sertir 20 mm avec septa National pour flacons d’analyse par espace de tête
Minimisez le risque de contamination grâce aux capsules à sertir 20 mm avec septa Thermo Scientific™ National, qui sont rapides et pratiques.
37.31€ - 119.00€
Spécification
Gamme de produits | National |
---|---|
Taille du bouchon | 20mm |
À utiliser avec (équipement) | Headspace Vials |
Code produit | Marque | Septum | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Septum | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10678605
|
Thermo Scientific™
C4020-31 |
SepCap Integral molded Polyethylene |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10508425
|
Thermo Scientific™
C4020-37AP |
Aluminum Foil/White High Temp. Silicone | Pressure Release |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12400298
|
Thermo Scientific™
C4020-43A |
PTFE transparent/butyle gris | À sertir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Minimisez le risque de contamination grâce aux capsules à sertir 20 mm avec septa Thermo Scientific™ National, qui sont rapides et pratiques.
Capsules à sertir de 20 mm avec septa préinstallés pour flacons d’analyse par espace de tête
- Capsules à septa pré-insérés pratiques et qui minimisent la contamination pendant la manipulation
- Capsules magnétiques à utiliser avec les échantillonneurs automatiques de transport magnétique CTC / Leap™ Technologies, Gerstel™ et autres marques
- Capsules PurePak™ en PTFE / silicone conditionnées dans des bocaux en verre pour préserver leur pureté jusqu’au point d’utilisation
- SepCap™ en polyéthylène moulé et adapté au stockage à court terme ou lorsque des accès répétés au flacon sont nécessaires
Informations de commande :
Les septa et les capsules à sertir sont également vendus séparément.
Remarque :
Les SepCap sont conçus pour le stockage à court terme. Ne pas utiliser de SepCap à des températures élevées.
Spécification
National | |
20mm | |
Headspace Vials |