Learn More
NCX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène NCX1
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16816525
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
55075-1-AP-20UL
20 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16806525
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
55075-1-AP-150UL
150 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ca2+ plays a critical role in intracellular signaling and thus regulation of calcium balance is critical for the maintece of this signaling function. The plasma membrane Na+/Ca2+ (NaCX) exchangers mediate Na+-dependent Ca2+ efflux in a wide variety of cell types. NaCX can move Ca2+ either into or out of cells, depending on the net Na+, Ca2+, and K+ gradient across the membrane. In mammals, at least 5 distinct genes code for the exchangers: Three NaCX (NaCX-1, NaCX-2, and NaCX-3), and two in the NaCKX family (NaCKX-1 and NaCKX-2). NaCX-1 is most prominently expressed in the heart where it plays a major role in excitation-contraction coupling (Matsuoka et al., 1993). NACX-1 may also be a target for protection of the heart and brain from ischemia and reperfusion injury (Hagihara et al., 2005; Bano et al., 2005; Choi, 2005).
Spécification
Spécification
NCX1
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P32418, P70414, Q01728
20541, 29715, 6546
Peptide
Primary
-20°C
SLC8A1
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
NCX, NCX1, SLC8A1, Sodium/calcium exchanger 1
SLC8A1
IgG
Antigen Affinity Chromatography