Learn More
CleanSpace™ Technology Support de col
Le support de col CleanSpace™ est conçu pour être utilisé avec les unités de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace™ Ultra et CleanSpace™ EX.
Marque:  CleanSpace™ Technology PAF-1013
Informations supplémentaires : Poids : 0.01200kg
Code produit. 15930082
  • 63.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2024
Description
  • Utilisé avec les appareils respiratoires révolutionnaires CleanSpace™ : léger, sans tuyau ni ceinture
  • Conçu pour favoriser le confort lorsqu’il est porté sur de longues périodes
  • Permet la transpiration et la respirabilité
  • Facile à laver et séchage rapide
  • Conçu pour être porté pendant longtemps dans des environnements difficiles
  • Remplacement facile et rapide
  • Fabriqué en polyéthylène, il peut être utilisé dans des opérations de décontamination
Spécification
Spécification
AS/NZS1716 :2012, EN 12942
Non
Support de col
Soudage, travail du bois, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, exploitation minière, agriculture, usines de transformation, broyage
PAF-1013
8 g
Noir
Plastique polyéthylène
L
PAF-1060, PAF-1070
Conserver entre -10°C et +55°C