missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NEUROD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 14610-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16833334

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Probably acts as a transcriptional activator. Mediates neuronal differentiation. Required for the regulation of amacrine cell fate specification in the retina.
Spécification

Spécification

NEUROD4
Polyclonal
Unconjugated
NEUROD4
ATH 3, ATH3, Atoh3, bHLHa4, MATH 3, NEUROD4, neurogenic differentiation 4, Protein atonal homolog 3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11923, 288821, 58158
-20°C
Liquid
Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O09105, Q9HD90
Neurod4
NEUROD4 Fusion Protein Ag6183
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions