missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NIT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NIT1 |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16813004
|
Proteintech
14380-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16803004
|
Proteintech
14380-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Plays a role in cell growth and apoptosis: loss of expression promotes cell growth and resistance to DNA damage stress. Has tumor suppressor properties that enhances the apoptotic responsiveness in cancer cells; this effect is additive to the tumor suppressor activity of FHIT. It is also a negative regulator of primary T-cells. Has apparently no omega-amidase activity such as NIT2.Spécification
NIT1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q7TQ94, Q86X76, Q8VDK1 | |
27045, 289222, 4817 | |
NIT1 Fusion Protein Ag5764 | |
Primary | |
-20°C | |
NIT1 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
NIT1, nitrilase 1, Nitrilase homolog 1 | |
Nit1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |