missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKRF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NKRF |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16803464
|
Proteintech
14693-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893454
|
Proteintech
14693-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a transcription factor that interacts with specific negative regulatory elements (NREs) to mediate transcriptional repression of certain NK-kappa-B-responsive genes. The protein localizes predomitly to the nucleolus with a small fraction found in the nucleoplasm and cytoplasm.Spezifikation
NKRF | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
O15226, Q8BY02 | |
100910054, 55922, 77286 | |
NKRF Fusion Protein Ag6252 | |
Primary | |
-20°C | |
NKRF |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ITBA4, NF kappa B repressing factor, NKRF, NRF, Protein ITBA4, Transcription factor NRF | |
NKRF | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |