Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ NH2/NH2-RP Code produit.: 12428497
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ NH2/NH2-RP
Code produit. 12428497 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
150 mm, 4,6 mm, 1 pièce
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12428497
Marque: Macherey-Nagel™ 760742.46
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 2,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Spécification
Chimie pour les colonnes Aminopropyle
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Aminopropyle
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec Pour les composés polaires dans des conditions de RP (sucres, bases d’ADN), hydrocarbures dans des conditions de NP
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 110 Å
Volume des pores 0,9 ml/g
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L8
Phase stationnaire Amino (NH2)
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 2,50%
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase inverse, phase normale, échange d’ions
Matériau Acier inoxydable
Type Colonne EC
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ NH2/NH2-RP >