Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique Nucleodur™ Sphinx RP EC
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsCode nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
Chimie pour les colonnes | Silice |
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Octadécyle et phényle |
Diamètre (métrique) | 4 mm |
À utiliser avec | HPLC |
Type de fonctionnalité / d’interaction | Interactions p-p |
Hydrophobicité | Oui |
Longueur (métrique) | 50 mm |
Pression max. | 8700 psi (600 bars) |
Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique Nucleodur™ Sphinx RP EC >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu