Learn More
Ohaus™ Kit de poids OIML E1, certificat NVLAP
Fourni avec un certificat accrédité NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML E1
1620.00€ - 13400.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat accrédité NVLAP |
---|---|
Comprend | Boîtier de protection |
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16612282
|
Ohaus™
30390926 |
500 mg à 1 mg |
1620.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16682272
|
Ohaus™
30390922 |
100 g à 1 mg |
3770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16612202
|
Ohaus™
30390040 |
2 x 200 g à 1 mg |
4890.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16662272
|
Ohaus™
30390918 |
500 g à 1 mg |
5250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16652272
|
Ohaus™
30390917 |
500 g à 1 g |
4150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16642272
|
Ohaus™
30390916 |
1 kg à 1 mg |
6220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16632272
|
Ohaus™
30390915 |
1 kg à 1 g |
4690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16692192
|
Ohaus™
30390038 |
2 x 2 kg à 1 mg |
8740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16682192
|
Ohaus™
30390037 |
2 x 2 kg à 1 g |
7200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16622272
|
Ohaus™
30390912 |
5 kg à 1 mg |
11100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16612272
|
Ohaus™
30390911 |
5 kg à 1 g |
9370.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16602272
|
Ohaus™
30390909 |
10 kg à 1 mg |
13400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16692262
|
Ohaus™
30390908 |
10 kg à 1 g |
12200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16692272
|
Ohaus™
30390923 |
50 g à 1 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16602202
|
Ohaus™
30390039 |
2 x 200 g à 1 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16602282
|
Ohaus™
30390924 |
50 g à 1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16672272
|
Ohaus™
30390921 |
100 g à 1 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- OIML classe E1 offre une grande précision avec des tolérances strictes et une incertitude garantie à 1/3 de la tolérance
- La surface des poids est conforme ou supérieure à OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie
- Les poids de masses allant de 1 gramme à 20 kilogrammes sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
- Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
- Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
Spécification
Certificat accrédité NVLAP | |
Boîtier de protection |