Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 MS Accent GC Code produit.: 12462810
Expédition estimée: 05-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00€
    860.00€ / 1 pièce
    Économisez 22.00€
    2% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 MS Accent GC
Code produit. 12462810 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
30 m, 0,32 mm, 0,25 μm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12462810
Marque: Macherey-Nagel™ 725802.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00€
    860.00€ / 1 pièce
    Économisez 22.00€
    2% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 05-11-2025
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Spécification
Diamètre (métrique) 0,5 mm
À utiliser avec (équipement) Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Optima™ 1 MS Accent
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Plage de températures 360°C
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Quantité 1/boîte
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 MS Accent GC >