Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de Rh Orion™ pour électrodes rédox / rH
Les étalons e Rh pour électrodes rédox / rH Thermo Scientific Orion sont stables et précis.
71.80€ - 107.00€
Spécification
Description | ORP standard |
---|---|
Conditionnement | bouteille |
Type | Étalons de rH Orion pour électrodes redox / rH |
À utiliser avec (équipement) | Électrodes rH / ATC Triode™ remplies de gel (9179BNMD et 9179BN), électrodes rH / ATC Triode rechargeables (9180BNMD et 9180BN), électrodes de rH à corps en verre (9778BNWP et 9778SC), électrodes de rH Sure-Flow™ (9678BNWP et 967800) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11757807
|
Thermo Scientific™
967961 |
5 x 60mL |
107.00€
5 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11727697
|
Thermo Scientific™
967901 |
475ml |
71.80€
475mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les étalons e Rh pour électrodes rédox / rH Thermo Scientific Orion sont stables et précis.
Une manière simple de mesurer le rH avec précision. Cliquez ici pour consulter les fiches techniques santé-sécurité les plus complètes et les fichiers des certificats d'analyse pour les solutions Thermo Scientific Orion
- L'étalon de rH ne contient pas de produits chimiques dangereux.
- Stable pendant jusqu'à un an (non ouvert), peut être utilisé directement sans mélanger ni diluer
- +220 mV par rapport à l'Ag / AgCl en utilisant du KCl 4 M saturé avec la solution de remplissage AgCl (réf. 900011), +420 mV par rapport à l'électrode hydrogène standard (EH)
- Utilisé en tant qu'étalon mV relatif pour étalonner le décalage de l'échantillon
- L'étalon de rH Orion est inclus dans la nouvelle méthode rH de l'ASTM
- Conçu pour être utilisé avec les électrodes rH / ATC Triode™ remplies de gel (9179BNMD et 9179BN) ; les électrodes rH / ATC Triode rechargeables (9180BNMD et 9180BN) ; les électrodes de rH à corps en verre (9778BNWP et 9778SC) ; et les électrodes de rH Sure-Flow* (9678BNWP et 967800).
Spécification
ORP standard | |
bouteille | |
Étalons de rH Orion pour électrodes redox / rH | |
Électrodes rH / ATC Triode™ remplies de gel (9179BNMD et 9179BN), électrodes rH / ATC Triode rechargeables (9180BNMD et 9180BN), électrodes de rH à corps en verre (9778BNWP et 9778SC), électrodes de rH Sure-Flow™ (9678BNWP et 967800) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.