Learn More
PBS, solution saline dans un tampon phosphate, solution 1X, pH 7,4, Fisher BioReagents
70.85€ - 188.00€
Spécification
Contenu et stockage | Température ambiante |
---|---|
Type d’emballage | Poly Cube |
Point de fusion | 0°C |
pH | 7,3 à 7,5 |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10091403
|
Fisher Bioreagents
BP2438-20 |
20 l | Poly Cube |
188.00€
20L |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10173433
|
Fisher Bioreagents
BP2438-4 |
4L | Poly Cube |
70.85€
4L |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
PBS, solution saline dans un tampon phosphate, solution 1X, pH 7,4
Réactifs biologie moléculaire• PBS 1X
• En solution
Spécification
Température ambiante | |
0°C | |
Liquide |
Poly Cube | |
7,3 à 7,5 |