Learn More
BRAND™ Bouchons PCR 12 barrettes
Fabriqués à partir de lubrifiants polypropyle sans lubrifiants ou additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons. Les bouchons pour 12 barrettes PCR sont autoclavables et exempts de RNase, de DNase et ADN. Les bouchons sont bombés et disponibles dans une variété de couleurs pour l’identification des échantillons.
55.80€ - 55.90€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tubes PCR |
---|---|
Forme | Domed |
Matériau | Polypropylène |
Exempt de DNase | Oui |
Exempt de RNase | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10080902
|
BRAND™
781290 |
Transparent |
55.80€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10090902
|
BRAND™
781292 |
Yellow |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10234902
|
BRAND™
781293 |
Green |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10001032
|
BRAND™
781294 |
Blue |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Fabriqués à partir de plastiques vierges de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications de PCR et fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons.- Autoclavables
- Exempt de RNase, de DNase et d’ADN
- Tous les bouchons à 12 barrettes sont bombés et disponibles dans une variété de couleurs pour l’identification des échantillons
Spécification
Tubes PCR | |
Polypropylène | |
Oui | |
Barrette de bouchons pour tubes |
Domed | |
Oui | |
Autoclavables |