missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHF12 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 24485-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16832955

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

ZNF318 encodes a nuclear protein with a zinc finger motif of the Cys2-His2 type that is a novel corepressor of androgen receptor (AR).
Spécification

Spécification

PHF12
Polyclonal
Unconjugated
PHF12
KIAA1523, PF1, PHD factor 1, PHD finger protein 12, PHF12
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
268448, 57649
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.47 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5SPL2, Q96QT6
Phf12
PHF12 Fusion Protein Ag18471
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions