Learn More
Brady™ Marqueurs de tuyau - avec réserve d’eau
15.55€
Spécification
Certifications/Conformité | Conformité environnementale RoHS, directive européenne 2002/95/CE |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Couleur | White on Green |
Finition | Gloss |
Matériau | Polyester |
Code produit | Marque | Afficher le texte | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Afficher le texte | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12519747
|
Brady™
N003412 |
Eau réfrigérée |
15.55€
4 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12549747
|
Brady™
N003425 |
Eau de pluie |
15.55€
4 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12539747
|
Brady™
N003379 |
Chauffe-eau |
15.55€
4 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Marqueurs de tuyauteries, Marqueurs de conduits, Eau, Marqueurs de tuyauteries d’eau
- Marqueurs individuels sur carte avec flèches prédécoupées, sans pictogramme - Eau de chauffe; Eau glacée; Eau pluviale
Spécification
Conformité environnementale RoHS, directive européenne 2002/95/CE | |
White on Green | |
Polyester | |
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les signaux de sécurité | |
French | |
4/Bte | |
-40°C to +110°C | |
0.099 mm | |
1.02 in. | |
9.84 in. |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Marqueur pour tuyaux | |
4 | |
4 Markers/Card | |
-40°F to +230°F | |
0.0039 in. | |
26 x 250 mm | |
250 mm | |
250 mm |