Learn More
Vitlab™ Bol en PP
Utilisez ces bols pour éviter les éclaboussures sur la surface de travail en cas de travail avec de fortes réactions dans des récipients non couverts. Les bols en polypropylène VITLAB™ sont dotés d’un bord large et stable et d’un anneau de support circonférentiel sur le fond.
2.95€ - 36.20€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10321742
|
Vitlab™
42694 |
2 l |
25.30€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10232222
|
Vitlab™
42594 |
1 l |
12.10€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10351022
|
Vitlab™
42994 |
7 l |
30.30€
3 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10496871
|
Vitlab™
42894 |
4 l |
36.20€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10438502
|
Vitlab™
42594 |
1 l |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10098680
|
Vitlab™
42894 |
4 l |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10528341
|
Vitlab™
42694 |
2 l |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Bol rond blanc
- PP
Spécification
Polypropylène |