Learn More
Greiner Bio-One Tubes en PP LeucoSEP™
Conçus pour une séparation optimale des lymphocytes et des cellules mononucléaires périphériques provenant de sang total humain et de moelle osseuse. Les tubes en PP Greiner Bio-One™ LeucoSep™ intègrent une barrière en PEHD poreuse et transparente, biologiquement inerte pour une analyse précise et efficace.
1345.00€ - 2860.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Couleur | Translucide |
Matériau | Polypropylène |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Forme | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Forme | Stérilité | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10349081
|
Greiner Bio-One
227290 |
50 mL | 30 mm | Conique | Stérile |
2860.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11898992
|
Greiner Bio-One
163289 |
12 mL | 16.8 mm | Round Bottom | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Non-cytotoxiques, apyrogènes
- Séparation efficace des lymphocytes et des cellules mononucléaires et de la moelle osseuse
- Caractéristiques : -
- Enrichissement directement à partir de sang total
- Remplissage simplifié grâce à une barrière poreuse (supprime le recouvrement fastidieux et laborieux du matériau de l’échantillon)
- Séparation rapide en 15 minutes à température ambiante
- Aucun équipement de laboratoire supplémentaire nécessaire
- Élimination des érythrocytes et des granulocytes
- Aucune nouvelle contamination avec les érythrocytes
- Pas de blocage des molécules marqueurs
- Pas de remplissage pour l’utilisation de différents supports de séparation
Specifications
Bleu | |
Translucide | |
Polypropylène | |
Oui |