Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée standard de forme carrée en PS
Facilite la pesée et le versement des échantillons. La nacelle de pesée standard de forme carrée en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des coins arrondis pour un versement facile. Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins. Jetable et durable.
17.20€ - 176.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Jetable | Jetable |
Matériau | PS |
Forme | Carré |
À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’humidité à micro-ondes |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12982850
|
Fisherbrand™
|
Noir | 10 mL | Petite ; 46 x 46 x 8 mm |
22.14€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12902860
|
Fisherbrand™
|
Noir | 280 ml | L; 140 x 140 x 22 mm |
138.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12992850
|
Fisherbrand™
|
Noir | 85 ml | M; 85 x 85 x 24 mm |
40.25€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11344125
|
Fisherbrand™
|
Blanc | 10 ml | S; 46 x 46 x 8 mm |
40.20€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11897172
|
Fisherbrand™
|
Naturel | 280 ml | L; 140 x 140 x 22 mm |
146.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11364125
|
Fisherbrand™
|
Blanc | 280 ml | L; 140 x 140 x 22 mm |
176.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11354125
|
Fisherbrand™
|
Blanc | 85 ml | M; 85 x 85 x 24 mm |
79.35€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11503432
|
Fisherbrand™
|
Blanc | 85 ml | M; 85 x 85 x 24 mm |
39.85€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11513432
|
Fisherbrand™
|
Blanc | 280 ml | L; 140 x 140 x 22 mm |
81.90€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11593422
|
Fisherbrand™
|
Blanc | 10 ml | S; 46 x 46 x 8 mm |
17.20€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Facilite la pesée et le versement des échantillons.La nacelle de pesée standard de forme carrée en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des coins arrondis pour un versement facile.Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins.Jetable et durable.
- Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d’échantillon minimale
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l’échantillon
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- Disponibles en trois tailles et deux couleurs, en boîtes de 500
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
Spécification
Plat | |
PS | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes |
Jetable | |
Carré |