missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PPM1L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PPM1L |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838264
|
Proteintech
18203-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16828264
|
Proteintech
18203-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody is specific to PPM1L.
PPM1L, or PP2CE, belongs to the PP2C group of serine/threonine phosphatases, which are distinguished from other phosphatases by their structure, absolute requirement for Mg(2+) or Mn(2+), and insensitivity to okadaic acid. PP2Cs regulate stress-activated protein kinase (SAPK.Spécification
PPM1L | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q5SGD2, Q8BHN0 | |
151742, 242083, 310506 | |
PPM1L Fusion Protein Ag12775 | |
Primary | |
-20°C | |
PPM1L |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PP2C epsilon, PP2CE, PPM1 LIKE, PPM1L, Protein phosphatase 1 like, Protein phosphatase 1L | |
Ppm1l | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |