Learn More
Kern Sohn Precision balance KERN 440-47N, Weighing range 2000 g, Readout 0,1 g
Marque:  Kern Sohn 440-47N
Encompass_Preferred
Precision balance KERN 440-47N, Weighing range 2000 g, Readout 0,1 g
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17331483
  • 306.00€ / 1 pièce
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Kern Sohn Precision balance KERN 440-47N, Weighing range 2000 g, Readout 0,1 g