Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons
Code nomenclature Nacres: NA.71
Click to view available options
Quantité:
1 x 106cellules
4 x 106
Conditionnement:
1 pièce
1mL
Description
Les neurones primaires de cortex de rat GIBCO™ sont isolés à partir d’embryons de rat de 18 jours de gestation et cryoconservés dans de l’azote liquide. Chaque flacon contient 1 x 10e6 cellules⁄ml de cellules viables (après décongélation). Avec les neurones primaires de cortex de rat cryoconservés (E-18), Invitrogen offre aux chercheurs en neurosciences une alternative flexible, prête à l’emploi et de qualité aux neurones extrêmement isolés. En plus d’être pratiques, ces produits sont le fruit d’une recherche interne dynamique qui vise à offrir des propriétés comparables aux cellules extrêmement isolées, notamment en termes de viabilité et de fonction cellulaire. Ce sont également des cellules très pures contenant une quantité minimale d’astrocytes et d’autres cellules gliales, et présentant une variabilité de lot à lot très faible en raison du volume important de fabrication d’un seul lot. Contrairement aux autres neurones primaires de rat disponibles dans le commerce qui produisent généralement 30 % de viabilité maximum après décongélation, les cellules Invitrogen donnent systématiquement une viabilité après décongélation de l’ordre de 50 à 80 %.
Spécification
Spécification
Contenu et stockage | À conserver dans de l’azote liquide. |
Age | Fœtal |
Type de cellule | Cellules neurales |
Culture Type | Culture de cellules de mammifères |
Forme | Cryoconservé |
Espèces | Rat |
Tissue | Cortex |
Attributs des donneurs | Normal |
Nbre de cellules | 1 x 10^6 |
Type de produit | Neurone de cortex de rat |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu