missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRKDC Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PRKDC |
---|---|
Concentration | 200 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16846185
|
Proteintech
28534-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16836185
|
Proteintech
28534-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The PRKDC antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PRKDC. This antibody recognizes human antigen. The PRKDC antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
PRKDC | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
200 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
5591 | |
Primary |