Learn More
PTEN (Tumor Suppressor Oncoprotein) Mouse, Clone: PTEN/2110, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | PTEN (Tumor Suppressor Oncoprotein) |
---|---|
Clone | PTEN/2110 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920648
|
EnquireBio
5278-MSM1-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15910648
|
EnquireBio
5278-MSM1-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
PTEN (Tumor Suppressor Oncoprotein) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human PTEN protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
55kDa |
PTEN/2110 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
5278 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cytoplasmic and Nuclear | |
MCF-7 or HeLa Cells. Prostate, Breast, Liver, Renal Carcinoma. |