missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTPRZ1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PTPRZ1 |
---|---|
Concentration | 0.26 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836585
|
Proteintech
55125-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16826585
|
Proteintech
55125-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody is specific to PTPRZ1.
Protein tyrosine phosphatase that negatively regulates oligodendrocyte precursor proliferation in the embryonic spinal cord. Required for normal differentiation of the precursor cells into mature, fully myelinating oligodendrocytes. May play a role in protecting oligondendrocytes against apoptosis. May play a role in the establishment of contextual memory, probably via the dephosphorylation of proteins that are part of important signaling cascades. .Spécification
PTPRZ1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
B9EKR1, P23471, Q62656 | |
19283, 25613, 5803 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
PTPRZ1 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HPTPZ, HPTPzeta, HTPZP2, phosphacan, PTP ZETA, PTP18, PTPRZ, PTPRZ1, PTPRZ2, PTPZ, R PTP zeta, R PTP zeta 2, RPTPB, RPTPbeta | |
PTPRZ1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |