Learn More
Éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme basse
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en verre borosilicaté de forme basse Pyrex™ sont idéales pour une utilisation sous les hottes filtrantes et dans les espaces confinés. Le verre borosilicaté offre une résistance chimique supérieure.
73.30€ - 395.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Couleur de la balance | Bleu |
Forme | Rond |
Type | Bouteille graduée |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12632042
|
Pyrex
3285-1L |
1000 ml | 20 ml |
395.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12602042
|
Pyrex
3285-100 |
100 ml | 2 ml |
166.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12612042
|
Pyrex
3285-250 |
250 ml | 5 ml |
186.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12682032
|
Pyrex
3285-25 |
25 ml | 1 ml |
93.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12622042
|
Pyrex
3285-500 |
500 ml | 10 ml |
335.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12692032
|
Pyrex
3285-50 |
50 ml | 1 ml |
73.30€
2 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12672032
|
Pyrex
3285-10 |
10 ml | 1 ml |
88.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La base hexagonale et la forme basse offrent une grande stabilité
- La fabrication à usage intensif augmente la résistance mécanique et réduit le risque de bris (baisse des coûts et amélioration de la sécurité de l’utilisateur)
- Le rebord fortement perlé et le bec verseur permettent une distribution facile et propre
- Classe B.
- Conformes à la norme ISO 4788
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
Émail bleu |
Bleu | |
Bouteille graduée | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
Espaces confinés |