Learn More
RAB3GAP2 Mouse anti-Human, Clone: 3A4A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène RAB3GAP2
Clone 3A4A1
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16828725
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
66648-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
16818725
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
66648-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
The protein encoded by this gene belongs to the RAB3 protein family, members of which are involved in regulated exocytosis of neurotransmitters and hormones. This protein forms the Rab3 GTPase-activating complex with RAB3GAP1, where it constitutes the regulatory subunit, whereas the latter functions as the catalytic subunit. This gene has the highest level of expression in the brain, consistent with it having a key role in neurodevelopment. Mutations in this gene are associated with Martsolf syndrome.
Spécification
Spécification
RAB3GAP2
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DKFZp434D245, FLJ14579, KIAA0839, p150, Rab3 GAP p150, Rab3 GAP regulatory subunit, RAB3 GAP150, RAB3GAP150, RAB3GAP2, RGAP iso
RAB3GAP2
IgG2a
Protein A
Antibody
3A4A1
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q9H2M9
25782
RAB3GAP2 Fusion Protein Ag20254
Primary
-20°C
RAB3GAP2