Learn More
RAC2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RAC2 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837313
|
Proteintech
10735-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16827313
|
Proteintech
10735-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
RAC, a small GTPase in the ras family, regulates the formation of membrane ruffles, lamellipodia and filopodia. It is involved in cytoskeletal actin organization and transformation. The p21 activated kinases (PAKs) are direct targets of active Rac and Cdc42 which can induce the assembly of polarized cytoskeletal structures when expressed in fibroblasts. RAC1 and RAC2 are also essential components of NADPH oxidase, the enzyme responsible for generating free radicals.Spécification
RAC2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P15153 | |
5880 | |
RAC2 Fusion Protein Ag1202 | |
Primary | |
-20°C | |
RAC2 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EN 7, Gx, HSPC022, p21 Rac2, RAC2, Small G protein | |
RAC2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |