Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. abortus vjbR Protein
A DNA sequence encoding the Brucella abortus (strain 2308) vjbR, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | WP_002966460.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 29595784 |
Nom | vjbR Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16029980
|
enQuireBio™
QP7642-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16049980
|
enQuireBio™
QP7642-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16039980
|
enQuireBio™
QP7642-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16059980
|
enQuireBio™
QP7642-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16069980
|
enQuireBio™
QP7642-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16079980
|
enQuireBio™
QP7642-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
WP_002966460.1 | |
vjbR Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
B. abortus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29595784 | |
Research Use Only | |
vjbR | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLDLVHFPN YKKTFFGSSF QSDTLALLTR IRDEIGCRYV THTYRGRVGD CTKVNSADLT VLMTLPATWV ARYSSKNYFA IDPVFQEDAP YYRNDTSAIA RDLKEDADIC PAVAELLHDA EKHGLGNLFI AVSARNPKGV AGCTVFTFEV EDEDRTQFLA RMRPRLLSLA GIIHGTVCGC KDANSVASLL TPREVDCLRW AANGKTDGEI AEILSIARWT VVTYLQNAKI KLNCSNRTSA VATALSLGII DMPEVQHLV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |