missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
REEP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | REEP1 |
---|---|
Concentration | 0.47 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838014
|
Proteintech
17988-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16828014
|
Proteintech
17988-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
REEP1 belongs to the DP1 family and may enhance the cell surface expression of odorant receptors.Spécification
REEP1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q8BGH4, Q9H902 | |
362384, 52250, 65055 | |
REEP1 Fusion Protein Ag12418 | |
Primary | |
-20°C | |
REEP1 |
0.47 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C2orf23, receptor accessory protein 1, REEP1, SPG31 | |
Reep1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |