Learn More
Eppendorf™ Pipette multicanaux mécanique Reference™ 2 Code produit.: 15753519
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
Eppendorf™ Pipette multicanaux mécanique Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Code produit. p-9053029 Tous les produits Eppendorf Produits
0,5 à 10 μl, 8, Gris moyen, 0,01 μl, 1 pièce
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
Nombre de canaux:
8
12
Couleur:
Gris moyen
Jaune
Orange
Incréments:
0,01 μl
0,1 μl
0,2 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15753519
Marque: Eppendorf™ 4926000018
La puissance de la génomique
Utilisez le code promo 24117 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Minimisez le risque de contamination par aérosol et réduisez les risques de microtraumatismes du pouce grâce à ces pipettes à volume variable. Les pipettes à volume variable Eppendorf™ Reference™ 2 sont idéales pour le pipetage et le mélange de liquides, le remplissage de plaques, gels et récipients de réaction, l’extraction de phases et l’élimination des surnageants.
  • Système de pipetage intégré avec technologie RFID interne
  • Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
  • Pipette avec code couleur et étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
  • La partie supérieure ronde de la pipette permet de travailler dans n’importe quelle position
  • Affichage à quatre chiffres pour un réglage exact, rapide et sûr du volume (verrouillage du volume compris)
  • La pointe conique à ressort réduit l’effort pendant le fonctionnement / l’éjection
  • Manche supérieur solide, pièces mobiles et bords externes en acier inox pour une pipette robuste
  • Grande flexibilité avec possibilité de retirer les cônes simples
  • Assure un alignement continu identique de la pipette pendant le processus de travail
  • Pipette entièrement autoclavable avec une surface lisse et peu de bords rugueux
  • Fonctionnement par bouton unique
  • Dispose d’une pointe à ressort, de pièces mobiles, de bords externes en acier inox avec zone de marquage personnalisable
  • Manipulation ergonomique et effort de fonctionnement réduit
  • Éjection simple et rapide de la pointe avec réduction active des émissions d’aérosol
  • Réduit les microtraumatismes répétés grâce à son fonctionnement qui n’exige pas de déplacer le pouce latéralement
  • Retour haptique avant l’éjection de la pointe
  • Haute précision pour des résultats de pipetage fiables
  • Réglage secondaire convivial
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
    • Sans substance causant des dommages à l'environnement
    • Non toxique
    • Sans danger pour la couche d'ozone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris moyen
À utiliser avec Cône de pipette de 20 µl
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Référence 2
Type Pipette à volume variable
Volume (métrique) 0,5 à 10 μl
À utiliser avec (équipement) Pour utilisation avec les pointes de pipette 20 μl
Comprend epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips
Incréments 0,01 μl
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Pipette multicanaux mécanique Reference™ 2 >