Learn More
3M™ Demi-masque réutilisable et kit de filtre à particules combiné A2P3
Ce kit pratique et prêt à l’emploi comprend un demi-masque respiratoire réutilisable 3M™, et un filtre A2P3, le tout dans une boîte de rangement réutilisable.
Marque: 3M™ 7100265073
572.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 6.77400kg
Description
- Comprend 1 demi-masque réutilisable 3M™ et 1 filtre combiné 3M™ CF32 A2P3 R D DT-4041E
- Offre une protection A2P3 contre certaines vapeurs organiques et certains dangers liés aux particules
- Fourni dans une boîte de stockage utile et réutilisable
Spécification
Pack de respirateur prêt à l’ emploi | |
Demi-masque réutilisable de 3M™ et filtre A2P3 | |
10/Carton |
M | |
HF-3024 |