Learn More
3M™ Demi-masque réutilisable et kit de filtre à particules combiné A2P3
Ce kit pratique et prêt à l’emploi comprend un demi-masque respiratoire réutilisable 3M™, et un filtre A2P3, le tout dans une boîte de rangement réutilisable.
880.00€ - 1040.00€
Spécification
Type de produit | Pack de respirateur prêt à l’ emploi |
---|---|
Comprend | Demi-masque réutilisable de 3M™ et filtre A2P3 |
Quantité | 10/Carton |
Code produit | Marque | Dimensions | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17706993
|
3M™
7100265072 |
S | HF-3014 |
1040.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17716993
|
3M™
7100265073 |
M | HF-3024 |
880.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17776983
|
3M™
7100265044 |
L | HF-3034 |
880.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Comprend 1 demi-masque réutilisable 3M™ et 1 filtre combiné 3M™ CF32 A2P3 RD DT-4041E
- Assure une protection A2P3 contre certaines vapeurs organiques et particules dangereuses
- Livré dans une boîte de rangement pratique et réutilisable
Spécification
Pack de respirateur prêt à l’ emploi | |
Demi-masque réutilisable de 3M™ et filtre A2P3 | |
10/Carton |