Learn More
3M™ Demi-masque réutilisable
Le demi-masque réutilisable 3M™ a été conçu pour le confort et la commodité de l’utilisateur. Compatible avec les filtres 3M™ série DT à filetage DIN, le demi-masque offre une protection contre un large éventail de risques respiratoires.
Marque: 3M™ 7100265229
307.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 1.32000kg
Description
- Le joint réflexe hybride épouse la forme du visage de l’utilisateur pour faciliter le confort de l’utilisateur
- Mécanisme de contrôle du joint - lorsqu’il est enfoncé pendant l’expiration, le masque se gonfle légèrement pour montrer que l’étanchéité est correcte
- Panneau vocal intégré pour une meilleure compréhension du discours du porteur
- Le pince-nez permet une meilleure intégration avec les lunettes
- Support de tête confortable, durable et à profil abaissé, sangles élastiques épaisses avec fixation arrière simple
Spécification
Demi-masque | |
Filtres à raccord fileté DIN 3M™, série DT | |
10/Carton |
L | |
HF-303 |