Learn More
3M™ Demi-masque réutilisable
Le demi-masque réutilisable 3M™ a été conçu pour le confort et la commodité de l’utilisateur. Compatible avec les filtres 3M™ série DT à filetage DIN, le demi-masque offre une protection contre un large éventail de risques respiratoires.
465.00€ - 479.88€
Spécification
Type de produit | Demi-masque |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Filtres à raccord fileté DIN 3M™, série DT |
Quantité | 10/Carton |
Code produit | Marque | Dimensions | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17766983
|
3M™
7100265024 |
S | HF-301 |
465.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17717003
|
3M™
7100265524 |
M | HF-302 |
479.88€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17746993
|
3M™
7100265229 |
L | HF-303 |
465.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Le joint réflexe hybride épouse les contours et s’adapte au visage de l’utilisateur pour améliorer son confort
- Mécanisme de contrôle de l’étanchéité – lorsqu’on appuie dessus pendant l’expiration, le masque se gonfle légèrement, indiquant qu’une bonne étanchéité est atteinte
- Panneau vocal intégré pour une meilleure intelligibilité de la voix lors du port du masque
- Le pincement du nez facilite le port de lunettes
- Harnais de tête confortable, solide et discret et sangles élastiques épaisses avec fixation simple à l’arrière
Spécification
Demi-masque | |
Filtres à raccord fileté DIN 3M™, série DT | |
10/Carton |