Learn More
SGE™ Septa GC : CS
Spécifiquement conçues pour une utilisation avec les instruments GC Agilent Technologies™ (HP)
55.50€ - 91.70€
Spécification
Matériau | Silicone revêtu de PTFE |
---|---|
Quantité | 50 / boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10095260
|
SGE™
041825 |
0,39 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10106830
|
SGE™
041827 |
0,45 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10472541
|
SGE™
041829 |
0,59 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10742572
|
SGE™
041820 |
0,18 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10055430
|
SGE™
041826 |
0,43 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10390321
|
SGE™
0418240 |
0,37 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17128015
|
SGE™
041828 |
0,5 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Septa CS
- Septa en silicone revêtu de PTFE pour les applications à basse température
- Bonne durabilité, bonne étanchéité
- Excellente résistance aux solvants ; bonne résistance aux déchirures
- Température maximale : 200°CC (392°F)
Spécification
Silicone revêtu de PTFE | |
50 / boîte |