missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SH3GL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SH3GL1 |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16845325
|
Proteintech
27014-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16835325
|
Proteintech
27014-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Implicated in endocytosis. May recruit other proteins to membranes with high curvature.Spécification
SH3GL1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O35964, Q62419, Q99961 | |
20405, 6455, 81922 | |
SH3GL1 Fusion Protein Ag25550 | |
Primary | |
-20°C | |
SH3GL1 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CNSA1, EEN, EEN fusion partner of MLL, Endophilin 2, Endophilin A2, SH3 domain GRB2 like 1, SH3 domain protein 2B, SH3D2B, SH3GL1, SH3P8 | |
SH3GL1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |