Learn More
3M™ Silencieux
Le kit silencieux régule le débit/la température de l'air fourni au bloc-ceinture 3M™. Le kit comprend un dispositif qui assure son maintien en place dans l'ensemble.
130.00€ - 158.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11791123
|
3M™
7000104061 |
Vortemp |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11761133
|
3M™
7000104060 |
Vortex |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Kit Silencieux 3M™ V-200E, 023-06-35P
- Kit silencieux de rechange pour réguler le débit/la température de l'air fourni
- Le kit comprend un dispositif de retenue qui le maintient en place dans l'assemblage
- Pour une utilisation avec le système à adduction d'air 3M™ Versaflo™ V-200E
Kit Silencieux 3M™ V-100E, 023-06-30P
- Le Kit Silencieux régule le débit et la température de l'air fourni à la Ceinture 3M™ V-100E. Le kit comprend un dispositif de fixation qui le maintient en place dans l'ensemble.
- Le kit comprend un dispositif de retenue qui le maintient en place dans l'assemblage
- Pour une utilisation avec le système à adduction d'air 3M™ Versaflo™ V-100E
- Le Kit Silencieux régule le débit et la température de l'air fourni à la Ceinture 3M™ V-100E. Le kit comprend un dispositif de fixation qui le maintient en place dans l'ensemble.
Spécification
Silencieux | |
1 de chaque |