Learn More
SIN3A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SIN3A |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803384
|
Proteintech
14638-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893374
|
Proteintech
14638-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Mammalian Sin3 (mSin3) is a 150 kDa protein closely related to the yeast SIN3 repressor protein involved in the transcriptional repression of many genes. There are two mammalian isoforms, mSin3A and mSin3B. Containing 4 paired amphipathic helix domains (PAH domains), mSin3A and mSin3B have been shown to directly interact with several other transcriptional repressor proteins including HDAC1, HDAC2, RbAp46, the methyl CpG binding protein MeCP2, the Mad/Max heterodimer, and the corepressors silencing mediator of retinoic acid & thyroid hormone receptor (SMRT) and nuclear receptor corepressor (N-CoR).Spécification
SIN3A | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q60520, Q96ST3 | |
20466, 25942, 363067 | |
SIN3A Fusion Protein Ag6219 | |
Primary | |
-20°C | |
SIN3A |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0700, SIN3A | |
Sin3a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |