missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC17A9 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 26731-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16895105

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 28-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Involved in vesicular storage and exocytosis of ATP. May accumulate ATP and other nucleotides in secretory vesicles such as adrenal chromaffin granules and synaptic vesicles.
Spécification

Spécification

SLC17A9
Polyclonal
Unconjugated
SLC17A9
C20orf59, SLC17A9, Vesicular nucleotide transporter, VNUT
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
228993, 63910
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8VCL5, Q9BYT1
SLC17A9
SLC17A9 Fusion Protein Ag24970
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions