Learn More
SLC17A9 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SLC17A9 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16805115
|
Proteintech
26731-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16895105
|
Proteintech
26731-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Involved in vesicular storage and exocytosis of ATP. May accumulate ATP and other nucleotides in secretory vesicles such as adrenal chromaffin granules and synaptic vesicles.Spécification
SLC17A9 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8VCL5, Q9BYT1 | |
228993, 63910 | |
SLC17A9 Fusion Protein Ag24970 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC17A9 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C20orf59, SLC17A9, Vesicular nucleotide transporter, VNUT | |
SLC17A9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |