Learn More
SLC5A3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
Antigène | SLC5A3 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811235
|
Proteintech
21628-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801235
|
Proteintech
21628-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Prevents intracellular accumulation of high concentrations of myo-inositol (an osmolyte) that result in impairment of cellular function.Spécification
SLC5A3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P53794, Q9JKZ2 | |
114507, 53881, 6526 | |
SLC5A3 Fusion Protein Ag16218 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC5A3 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
SLC5A3, SMIT, SMIT2 | |
Slc5a3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |