missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLCO4A1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SLCO4A1 |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16844875
|
Proteintech
26399-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16834875
|
Proteintech
26399-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Mediates the Na(+)-independent transport of organic anions such as the thyroid hormones T3 (triiodo-L-thyronine), T4 (thyroxine) and rT3, and of estrone-3-sulfate and taurocholate.Spécification
SLCO4A1 | |
Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96BD0 | |
28231 | |
SLCO4A1 Fusion Protein Ag23905 | |
Primary | |
-20°C | |
SLCO4A1 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
OATP E, OATP RP1, OATP1, OATP4A1, OATPE, OATPRP1, POAT, SLC21A12, SLCO4A1 | |
SLCO4A1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |