missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 14010-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16832474

  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 11-06-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Transcriptional activator. Binds specifically to the DNA sequence 5′-AACAAT-3′. Plays a key role in several developmental processes, including neurogenesis and skeleton formation.
Spécification

Spécification

SOX6
Polyclonal
Unconjugated
SOX6
HSSOX6, SOX6, SOXD, Transcription factor SOX 6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20679, 293165, 55553
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P35712, P40645
SOX6
SOX6 Fusion Protein Ag5111
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions